3-(Trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC411266-1G
APOSPC411266-1GEA 1830 EUR InStock
APOSPC411266-1G
3-(Trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
3-(Trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Formule: C₄H₆F₃NO·ClH
MW: 177,553 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26097230
Numéro CAS: 1803590-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité