7-Fluoro-5-azaspiro[2.4]heptane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC411283-1G
APOSPC411283-1GEA 1610 EUR InStock
APOSPC411283-1G
7-Fluoro-5-azaspiro[2.4]heptane hydrochloride
7-Fluoro-5-azaspiro[2.4]heptane hydrochloride
Formule: C₆H₁₀FN·ClH
MW: 151,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31697808
Numéro CAS: 2227205-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité