3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4113-1G
APOSPC4113-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC4113-1G
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 97%
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052838
Numéro CAS: 1579-78-8
EINECS: 216-424-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité