(3-Chloro-4-ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC412029-5G
APOSPC412029-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSPC412029-5G
(3-Chloro-4-ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid 98%
(3-Chloro-4-ethoxy-2-fluorophenyl)boronic acid
Formule: C₈H₉BClFO₃
MW: 218,4177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144702
Numéro CAS: 909122-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité