4-Benzyloxy-3,5-difluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Benzyloxy)-3,5-difluorophenyl)boronic acid
PC412068-1G
APOSPC412068-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC412068-1G
4-Benzyloxy-3,5-difluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-3,5-difluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BF₂O₃
MW: 264,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16295234
Numéro CAS: 156635-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité