Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-(4-(Trifluoromethyl)styryl)boronic acid

PC412074-1G
APOSPC412074-1GEA 121 EUR InStock
APOSPC412074-1G
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid
trans-2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]vinylboronic acid


Formule: C₉H₈BF₃O₂
MW: 215,965 g/mol
Point de fusion: 204…210 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03427005
Numéro CAS: 352525-91-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité