5-Trifluoromethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
PC412168-1G
APOSPC412168-1GEA 431 EUR InStock
APOSPC412168-1G
5-Trifluoromethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid 97%
5-Trifluoromethyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Formule: C₄H₄BF₃N₂O₂
MW: 179,893 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07375369
Numéro CAS: 1202054-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité