4-(Dihydroxyboranyl)-2,3-difluorobenzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Borono-2,3-difluorobenzoic acid, 4-Carboxy-2,3-difluorophenylboronic acid
PC412389-1G
APOSPC412389-1GEA 111 EUR InStock
APOSPC412389-1G
4-(Dihydroxyboranyl)-2,3-difluorobenzoic acid 95+%
4-(Dihydroxyboranyl)-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BF₂O₄
MW: 201,92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203343
Numéro CAS: 1029716-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité