2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC412400-1G
APOSPC412400-1GEA 561 EUR InStock
APOSPC412400-1G
2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-boronic acid
2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-boronic acid
Formule: C₆H₈BF₃N₂O₂
MW: 207,946 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135908
Numéro CAS: 1346665-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité