5-Chloro-2,3-difluoro-4-methylbenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-6-chloro-2,3-difluorotoluene, 5-Chloro-2,3-difluoro-p-toluic acid
PC4151-1G
APOSPC4151-1GEA 343 EUR InStock
APOSPC4151-1G
5-Chloro-2,3-difluoro-4-methylbenzoic acid 97%
5-Chloro-2,3-difluoro-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701034
Numéro CAS: 773869-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité