4-Fluorophenyl-2-thienyl ketone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4161-10G
APOSPC4161-10GEA 109 EUR InStock
APOSPC4161-10G
4-Fluorophenyl-2-thienyl ketone 99%
4-Fluorophenyl-2-thienyl ketone
Formule: C₁₁H₇FOS
MW: 206,23 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044554
Numéro CAS: 579-49-7
EINECS: 209-442-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité