4-Fluorophthalonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4163-5G
APOSPC4163-5GEA 102 EUR InStock
APOSPC4163-5G
4-Fluorophthalonitrile
4-Fluorophthalonitrile
Formule: C₈H₃FN₂
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210430
Numéro CAS: 65610-14-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité