Alcool 4-fluoro-α-méthylbenzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethyl Alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethanol, 4-Fluorophenyl methyl carbinol
PC4173-1G
APOSPC4173-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4173-1G
Alcool 4-fluoro-α-méthylbenzylique 97%
Alcool 4-fluoro-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Point d'ébullition: 91 °C/10mmHg
Densité: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004515
Numéro CAS: 403-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité