5-(4-Fluorophenyl)oxazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4174C-1G
APOSPC4174C-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC4174C-1G
5-(4-Fluorophenyl)oxazole 97%
5-(4-Fluorophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,1485 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085087
Numéro CAS: 128101-19-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité