2-(4-Fluorophenyl)-2-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: alpha,alpha-Dimethyl-4-fluorobenzyl alcohol, 2-(4-Fluorophenyl)propan-2-ol
PC4174E-1G
APOSPC4174E-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4174E-1G
2-(4-Fluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(4-Fluorophenyl)-2-propanol
Formule: C₉H₁₁FO
MW: 154,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059919
Numéro CAS: 402-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité