2-Fluoropropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isopropyl fluoride
PC4179T-25G
APOSPC4179T-25GEA 401 EUR InStock
APOSPC4179T-25G
2-Fluoropropane 98%
2-Fluoropropane
Formule: C₃H₇F
MW: 62,09 g/mol
Point d'ébullition: –10 °C
Point de fusion: –133.4 °C
Densité: 0.969 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 420-26-8
ONU: 3161
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité