Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoropropène 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC4179Y-25G
APOSPC4179Y-25GEA 401 EUR InStock
APOSPC4179Y-25G
3-Fluoropropène 97%
3-Fluoropropène


Formule: C₃H₅F
MW: 60,07 g/mol
Point d'ébullition: –10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 818-92-8
EINECS: 212-459-6
ONU: 3161
ADR: 2.1,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité