Methyl 3-(3,3-difluorocyclobutyl)-3-oxopropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC420002-1G
APOSPC420002-1GEA 1340 EUR InStock
APOSPC420002-1G
Methyl 3-(3,3-difluorocyclobutyl)-3-oxopropanoate
Methyl 3-(3,3-difluorocyclobutyl)-3-oxopropanoate
Formule: C₈H₁₀F₂O₃
MW: 192,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015923
Numéro CAS: 1191096-28-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité