3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC420004-1G
APOSPC420004-1GEA 458 EUR InStock
APOSPC420004-1G
3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₆H₇F₃O₃
MW: 184,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870383
Numéro CAS: 1163729-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité