Diisopropyl-3,3-difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1-bis(propan-2-yl) 3,3-difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
PC420007-1G
APOSPC420007-1GEA 492 EUR InStock
APOSPC420007-1G
Diisopropyl-3,3-difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Diisopropyl-3,3-difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₈F₂O₄
MW: 264,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105827
Numéro CAS: 1225532-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité