3,3-Difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylic-1-isopropyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC420008-1G
APOSPC420008-1GEA 690 EUR InStock
APOSPC420008-1G
3,3-Difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylic-1-isopropyl ester
3,3-Difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylic-1-isopropyl ester
Formule: C₉H₁₂F₂O₄
MW: 222,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105828
Numéro CAS: 1225532-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité