1-(Boc-amino)-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC420009-1G
APOSPC420009-1GEA 1100 EUR InStock
APOSPC420009-1G
1-(Boc-amino)-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
1-(Boc-amino)-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₅F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22415254
Numéro CAS: 1363380-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité