1-Amino-3,3-difluorocyclobutane-1-methanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC420010-1G
APOSPC420010-1GEA 1250 EUR InStock
APOSPC420010-1G
1-Amino-3,3-difluorocyclobutane-1-methanol hydrochloride
1-Amino-3,3-difluorocyclobutane-1-methanol hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703610
Numéro CAS: 1363380-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité