3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC420012-1G
APOSPC420012-1GEA 1730 EUR InStock
APOSPC420012-1G
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanamine hydrochloride
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanamine hydrochloride
Formule: C₅H₉F₂N·ClH
MW: 157,589 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26959150
Numéro CAS: 1523606-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité