Methyl-3-azetidineacetate trifluoroacetate salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(azetidin-3-yl)acetate 2,2,2-trifluoroacetate
PC420017-1G
APOSPC420017-1GEA 585 EUR InStock
APOSPC420017-1G
Methyl-3-azetidineacetate trifluoroacetate salt
Methyl-3-azetidineacetate trifluoroacetate salt
Formule: C₈H₁₂F₃NO₄
MW: 243,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18425634
Numéro CAS: 1313738-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité