3,3-Difluoro-1-(diphenylmethyl)azetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC420019-5G
APOSPC420019-5GEA 371 EUR InStock
APOSPC420019-5G
3,3-Difluoro-1-(diphenylmethyl)azetidine
3,3-Difluoro-1-(diphenylmethyl)azetidine
Formule: C₁₆H₁₅F₂N
MW: 259,294 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264457
Numéro CAS: 288315-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité