2-(4-Chlorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-1-(3-fluorophenyl)ethanone
PC421017-1G
APOSPC421017-1GEA 166 EUR InStock
APOSPC421017-1G
2-(4-Chlorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
Formule: C₁₄H₁₀ClFO
MW: 248,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12605188
Numéro CAS: 1183554-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité