Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421039-250MG
APOSPC421039-250MGEA 49.3 EUR InStock
APOSPC421039-250MG
Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate 98%
Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16293406
Numéro CAS: 1034921-05-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité