6-Bromo-8-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2h)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC421086-250MG
APOSPC421086-250MGEA 444 EUR InStock
APOSPC421086-250MG
6-Bromo-8-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2h)-one 95%
6-Bromo-8-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2h)-one
Formule: C₉H₇BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22381969
Numéro CAS: 1242157-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité