Methyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421099-250MG
APOSPC421099-250MGEA 125 EUR InStock
APOSPC421099-250MG
Methyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate 97%
Methyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Formule: C₉H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28525711
Numéro CAS: 1415124-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité