1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4211-1G
APOSPC4211-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC4211-1G
1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine 97%
1-Methyl-1-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)hydrazine
Formule: C₈H₈F₃N₃O₂
MW: 235,16 g/mol
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052691
Numéro CAS: 120940-43-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité