2-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC421202-250MG
APOSPC421202-250MGEA 906 EUR InStock
APOSPC421202-250MG
2-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine 95+%
2-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₇H₆F₃N₃
MW: 189,138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954780
Numéro CAS: 905274-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité