4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC421215-100MG
APOSPC421215-100MGEA 161 EUR InStock
APOSPC421215-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₃ClF₃N₃
MW: 221,567 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189354
Numéro CAS: 1060815-85-1
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 100 mg APOSPC421215-100MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité