Chloro(fluoro)acetyl chloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4216-1G
APOSPC4216-1GEA 285 EUR InStock
APOSPC4216-1G
Chloro(fluoro)acetyl chloride 96%
Chloro(fluoro)acetyl chloride
Formule: C₂HCl₂FO
Point d'ébullition: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861134
Numéro CAS: 359-32-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité