3-Chloro-4-fluorobenzhydrol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4224-1G
APOSPC4224-1GEA 429 EUR InStock
APOSPC4224-1G
3-Chloro-4-fluorobenzhydrol 97%
3-Chloro-4-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201249
Numéro CAS: 842140-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité