Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
2-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène


Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198,5453 g/mol
Point d'ébullition: 102…105 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 2.9 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03412197
Numéro CAS: 94444-58-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité