1-(Trifluoromethylcyclopropyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1-(Trifluoromethyl)cyclopropyl)benzene
PC4274-250MG
APOSPC4274-250MGEA 34.8 EUR InStock
APOSPC4274-250MG
1-(Trifluoromethylcyclopropyl)benzene 95%
1-(Trifluoromethylcyclopropyl)benzene
Formule: C₁₀H₉F₃
MW: 186,18 g/mol
Point d'ébullition: 106…107 °C/25mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059543
Numéro CAS: 883547-73-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité