α,α-Difluorophenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α,α-Difluorobenzeneacetic acid
PC4296-250MG
APOSPC4296-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSPC4296-250MG
α,α-Difluorophenylacetic acid
α,α-Difluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 65…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00498146
Numéro CAS: 360-03-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité