Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluorothiophénol 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-3-mercaptobenzene, m-Fluorothiophenol, 3-Fluorobenzenethiol

PC4299-25G
APOSPC4299-25GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC4299-25G
3-Fluorothiophénol 98%
3-Fluorothiophénol


Formule: C₆H₅FS
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C
Densité: 1.203 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040227
Numéro CAS: 2557-77-9
ONU: 1228
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité