2-(2-Fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430102-1G
APOSPC430102-1GEA 568 EUR InStock
APOSPC430102-1G
2-(2-Fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulphonate
2-(2-Fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine methanesulphonate
Formule: C₁₂H₈FN₃·CH₃SO₃H
MW: 309,316 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16040217
Numéro CAS: 1221449-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité