Ethyl 3-(benzyl(3-ethoxy-3-oxopropyl)amino)-2,2-difluoropropanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430111-1G
APOSPC430111-1GEA 466 EUR InStock
APOSPC430111-1G
Ethyl 3-(benzyl(3-ethoxy-3-oxopropyl)amino)-2,2-difluoropropanoate
Ethyl 3-(benzyl(3-ethoxy-3-oxopropyl)amino)-2,2-difluoropropanoate
Formule: C₁₇H₂₃F₂NO₄
MW: 343,366 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18433564
Numéro CAS: 851314-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité