2-(2-(Trifluoromethoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430133-1G
APOSPC430133-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430133-1G
2-(2-(Trifluoromethoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
2-(2-(Trifluoromethoxy)ethyl)isoindoline-1,3-dione
Formule: C₁₁H₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19686683
Numéro CAS: 329710-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité