1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430142-1G
APOSPC430142-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC430142-1G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-fluorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₈H₂₄FNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461311
Numéro CAS: 906329-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité