tert-Butyl 3,3-difluoropiperidin-4-ylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (3,3-difluoropiperidin-4-yl)carbamate
PC430144-250MG
APOSPC430144-250MGEA 151 EUR InStock
APOSPC430144-250MG
tert-Butyl 3,3-difluoropiperidin-4-ylcarbamate
tert-Butyl 3,3-difluoropiperidin-4-ylcarbamate
Formule: C₁₀H₁₈F₂N₂O₂
MW: 236.259 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18791569
Numéro CAS: 1263180-22-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité