tert-Butyl 3,4-cis-4-amino-3-fluoropiperidine-1-carboxylate racemate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: cis-4-Amino-1-Boc-3-fluoropiperidine, cis-tert-Butyl 4-amino-3-fluoropiperidine-1-carboxylate, 2-Methyl-2-propanyl 4-amino-3-fluoro-1-piperidinecarboxylate
PC430151-1G
APOSPC430151-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC430151-1G
tert-Butyl 3,4-cis-4-amino-3-fluoropiperidine-1-carboxylate racemate
tert-Butyl 3,4-cis-4-amino-3-fluoropiperidine-1-carboxylate racemate
Formule: C₁₀H₁₉FN₂O₂
MW: 218.268 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12912699
Numéro CAS: 577691-56-6
ONU: 3259
ADR: 8 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité