3-Acetamido-2-nitrophenyl 4-(benzyl(methyl)amino)-3,5-difluorobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430219-1G
APOSPC430219-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC430219-1G
3-Acetamido-2-nitrophenyl 4-(benzyl(methyl)amino)-3,5-difluorobenzoate
3-Acetamido-2-nitrophenyl 4-(benzyl(methyl)amino)-3,5-difluorobenzoate
Formule: C₂₃H₁₉F₂N₃O₅
MW: 455,411 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27978602
Numéro CAS: 1864061-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité