cis-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate racemate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430261-1G
APOSPC430261-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430261-1G
cis-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate racemate
cis-3-Fluoro-tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate racemate
Formule: C₆H₁₁FO₄S
MW: 198,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348443
Numéro CAS: 1864003-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité