tert-Butyl 4-(5-bromo-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430279-1G
APOSPC430279-1GEA 865 EUR InStock
APOSPC430279-1G
tert-Butyl 4-(5-bromo-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(5-bromo-2-fluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₁BrFNO₃
MW: 386,256 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618546
Numéro CAS: 1228631-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité