tert-Butyl 4-(2,5-difluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430280-1G
APOSPC430280-1GEA 568 EUR InStock
APOSPC430280-1G
tert-Butyl 4-(2,5-difluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(2,5-difluorobenzoyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₁F₂NO₃
MW: 325,35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618547
Numéro CAS: 1228631-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité