tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC430297-250MG
APOSPC430297-250MGEA 58 EUR InStock
APOSPC430297-250MG
tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl 4-amino-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₈F₂N₂O₂
MW: 236,259 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250242
Numéro CAS: 1255666-48-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité